Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringue pour échantillonneur automatique LC série 200 PerkinElmer
Code produit 12760710
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
12760710 1 ml 1 pièce
11927224 100 μl 1 pièce
12740710 250 μl 1 pièce
11917224 50 μl 1 pièce
11947224 500 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12760710 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 008185
Injections précises et reproductibles.
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Spécialement conçues pour les instruments PerkinElmer
Spécification
Matériau PTFE (piston)
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide haute performance
Volume (métrique) 1 ml
Type de connexion Étanche aux gaz