Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner avec/sans division PerkinElmer
Code produit 12914031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12914031 25/boîte 5 pièces
10309142 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12914031 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 09209225
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
Quantité 25/boîte
Longueur (métrique) 92 mm
Product Type FocusLiner à débit divisé/non divisé
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Diamètre (métrique) externe 6,2 mm