Learn More
Tocris Bioscience™ Perlapine
Description
Perlapine is a potent muscarinic DREADD agonist (pEC50 values are 8.38, 8.08 and 7.27 for hM1Dq, hM3Dq and hM4Di in vitro, respectively). Exhibits >10,000-fold selectivity for hM3Dq over hM3 receptors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-(4-Methyl-1-piperazinyl)-11 H-dibenz[b,e]azepine |
| CAS | 11-3-1977 |
| Quantité | 10 mg |
| Cible | DREADD Activators |
| Formule moléculaire | C19H21N3 |
| Poids de la formule | 291.39 |
| Pureté | 99% |