Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires CW 20 M PERMABOND™, 0,32 mm de DI
Code produit 10002981 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Épaisseur du film Conditionnement
10002981 30 m 0,25 μm 1 pièce
10480122 10 m 0,35 μm 1 pièce
10506681 25 m 0,35 μm 1 pièce
10755932 50 m 0,35 μm 1 pièce
10716512 10 m 0,5 μm 1 pièce
10378111 25 m 0,5 μm 1 pièce
10266941 30 m 0,5 μm 1 pièce
10082901 50 m 0,5 μm 1 pièce
10002921 60 m 0,5 μm 1 pièce
10757662 10 m 0,25 μm 1 pièce
10757852 25 m 0,25 μm 1 pièce
10546341 50 m 0,25 μm 1 pièce
10682703 60 m 0,25 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10002981 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 723321.30
Expédition estimée: 19-10-2026
Conçues pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse Les colonnes capillaires CW 20 M Macherey-Nagel™ PERMABOND™, d’un diamètre intérieur de 0,32 mm, sont composées de polyéthylène glycol 20 000Da. Ces colonnes de phase polaire sont recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools et conviennent à une utilisation avec des solutions aqueuses.
Recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools en chromatographie en phase gazeuse et adaptées à une utilisation avec des solutions aqueuses.
  • Les colonnes présentent un diamètre intérieur de 0,32 mm et un diamètre extérieur de 0,5 mm, avec un film de 0,25 μm, 0,35 μm ou 0,50 μm d’épaisseur
  • Disponibles en plusieurs longueurs : 10 m, 25 m, 30 m, 50 m et 60 m
  • Température maximale :
    • 220°C dans les opérations isothermiques à long terme
    • 240°C dans les isothermes courts dans un programme de température
  • Phases similaires : WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax OPTIMA™
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des solutions aqueuses, Solutions aqueuses
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Matériau de remplissage Polyéthylèneglycol
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Type d’USP G16
Phase stationnaire Permabond™ CW 20 M
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Type de fonctionnalité / d’interaction Phase polaire
Température max. (métrique) 220 °C (long terme), 240 °C (dans le programme de température)