Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Permabond™ Silane
Code produit 10651492 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 m
50 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10651492 25 m 1 pièce
10134511 50 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10651492 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 723411.25
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,8 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Phase stationnaire Permabond™ Silane
À utiliser avec (application) Analyse des silanes et des chlorosilanes monomères
Plage de températures 260°C à 280°C
Longueur (métrique) 25 m
Matériau de remplissage Permabond™ Silane
Quantité 1/boîte