Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé à adhésif acrylique permanent pour le transport
Tous les produits Brady ProduitsSpécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | ADR 5.2 WF-200 *200-B7541 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Afficher plus |