Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Large
Code produit 17875036
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rose
Rouge
Vert
Quantité:
1 000/paquet
250/paquet
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
17875036 Rose 1 000/paquet 1000 pièces
17844546 Bleu 250/paquet 250 pièces
17874636 Vert 250/paquet 250 pièces
17814936 - 250/paquet 250 pièces
17814646 Rose 250/paquet 250 pièces
17864846 Rouge 250/paquet 250 pièces
17844166 Jaune 250/paquet 250 pièces
17834166 Bleu 1 000/paquet 1000 pièces
17804936 Vert 1 000/paquet 1000 pièces
17854556 Orange 1 000/paquet 1000 pièces
17854946 Rouge 1 000/paquet 1000 pièces
17874756 Jaune 1 000/paquet 1000 pièces
17804946 Blanc 250/paquet 250 pièces
17854256 Blanc 1 000/paquet 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17875036 Fournisseur GA International Code fournisseur AUTC84C31PI
Expédition estimée: 02-12-2026
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Permanent
Couleur Rose
Finition Gloss
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 1 000/paquet
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -76°F to +302°F
Plage de températures (métrique) -60°C to +150°C
Dimensions (L x l) 50.8 x 101.6 mm
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 101.6 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Diamètre (impériale) 3 in.
Diamètre (métrique) 76.2 mm