Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Small
Code produit 17884276
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Orange
Vert
Diamètre (métrique):
25,4 mm
76,2 mm
Conditionnement:
2000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) Conditionnement
17884276 Orange 25,4 mm 2000 pièces
17864666 Vert 25,4 mm 2000 pièces
17804546 Vert 76,2 mm 2000 pièces
17854636 - 76,2 mm 2000 pièces
17874366 Blanc 25,4 mm 2000 pièces
17874736 Blanc 76,2 mm 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17884276 Fournisseur GA International Code fournisseur AUTC75NPC12OR
Expédition estimée: 02-12-2026
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Permanent
Couleur Orange
Finition Gloss
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 2000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -76°F to +302°F
Plage de températures (métrique) -60°C to +150°C
Dimensions (L x l) 25.4 x 17.5 mm
Longueur (impériale) 0.69 in.
Longueur (métrique) 17.5 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25,4 mm