Learn More
Brady™ PermaShield™ Étiquettes imprimables au laser, B-747/B-966 (polyester avec sur-laminage en polyester)
Code produit 11583604 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (impériale):
1 x 0,5 po (l x H)
1,75 x 1 po (l x H)
Quantité:
1 000/paquet
2 500/paquet
Conditionnement:
1 pack
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (impériale) Quantité Conditionnement
11583604 1,75 x 1 po (l x H) 1 000/paquet 1 pack
11563604 1 x 0,5 po (l x H) 2 500/paquet 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11583604 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 029757
En stock
Conçu pour être utilisé avec des imprimantes laser. Brady PermaShield Les étiquettes laser imprimables sont fabriquées en polyester avec un film de sur-laminage pour les protéger dans les environnements difficiles.
  • Étiquettes vierges en polyester imprimables pour imprimantes laser
  • Matériau accepté par la CSA lorsqu'il est imprimé avec les toners d'imprimante laser désignés.
Spécification
Certifications/Conformité UL reconnu
Description Matériau résistant à l'abrasion, à l'humidité et aux UV
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester (B-747), Sur-stratifié en polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette imprimable au laser
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des données et des télécommunications, identification générale
À utiliser avec (équipement) Imprimantes laser
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1008 étiquettes/paquet
Quantité 1 000/paquet
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1,75 x 1 po (l x H)
Dimensions (métrique) 44.4 x 25.4 mm (W x H)
Plage de températures (impériale) -40 °F à +266 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +130°C
Épaisseur (impériale) 0,0066 in
Épaisseur (métrique) 0.164 mm
Dimensions (L x l) 25.40 x 44.45 mm
Longueur (impériale) 1,75 po
Largeur (impériale) 1,75 in
Largeur (métrique) 44.45 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 44.45 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Hauteur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-24-747-1
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.