Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables noires pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17891649 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,235 x 1 in
0,335 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,851 x 1,75 in
1,667 x 1,75 in
Calibre de fil:
16 à 8 AWG
2 à 500 MCM
20 à 10 AWG
22 à 16 AWG
8 à 1 AWG
Diamètre (impériale):
0,125 po
0,187 po
0,25 in
0,5 in
1 in
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Calibre de fil Diamètre (impériale) Conditionnement
17891649 0,444 x 1 in 16 à 8 AWG 0,25 in 100 pièces
17861599 0,235 x 1 in 22 à 16 AWG 0,125 po 100 pièces
17871599 0,335 x 1 in 20 à 10 AWG 0,187 po 100 pièces
17811519 0,335 x 1,75 in 20 à 10 AWG 0,187 po 100 pièces
17851699 0,851 x 1,75 in 8 à 1 AWG 0,5 in 100 pièces
17881459 1,667 x 1,75 in 2 à 500 MCM 1 in 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17891649 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173639
Expédition estimée: 05-01-2027
Conçu pour les applications de marquage de fils exigeantes, le PermaSleeve™ Les étiquettes thermorétractables en polyoléfine allient rapidité, facilité d'utilisation et permanence pour créer un étiquetage de haute qualité.
  • Qualité industrielle, résistante aux hautes températures, aux UV, aux produits chimiques, aux carburants et aux huiles
  • Étiquettes auto-extinguibles
  • Identification nette et précise, résistante à l'abrasion et à la décoloration.
  • Les étiquettes thermorétractables 3:1 épousent parfaitement la forme des fils pour une protection d'isolation maximale et une identification permanente
  • Fabriqué en polyoléfine B-342
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM Conforme aux normes G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS (conforme à la directive 2011/65/UE et à la directive 2015/863), SAE AS23053/5 (classe 1).
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Noir
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyoléfine
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage électrique, étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Quantité 100 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67 °F à +275 °F
Plage de températures (métrique) –55°C à +135°C
Calibre de fil 16 à 8 AWG
Dimensions (L x l) 0,444 x 1 in
Longueur (impériale) 0,444 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 11.28 mm
Diamètre (impériale) 0,25 in
Diamètre (métrique) 6.35 mm
Alternate Part Number M6-250-1-342-BK