Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables en vrac à faible émission de fumée et sans halogène pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M7
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Convient aux applications nécessitant des marqueurs à faible émission de fumée, sans halogène et ignifuges.
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, homologué UL |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyoléfine |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des fils et des câbles |
| À utiliser avec (équipement) | M710, BMP71 |
| Afficher plus |