Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables de qualité industrielle pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Idéal pour les entrepreneurs électriciens, les équipes de maintenance, les fabricants industriels et bien plus encore.
- Les manchons thermorétractables permettent une identification permanente sans aucune étape supplémentaire.
- Légendes lisibles pour des températures allant de -55 °C à 135 °C (-67 °F à 275 °F)
- UL224 reconnu
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL 224 |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Couleur | Jaune |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyoléfine |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étiquetage électrique, étiquetage des fils et câbles |
| À utiliser avec (équipement) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Afficher plus |