Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables
Code produit 17990750 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
11,15 mm (H) x 2,13 m (L)
16,38 mm (H) x 2,13 m (L)
19,05 mm (l) x 11,15 mm (H)
19,05 mm (l) x 16,38 mm (H)
19,05 mm (l) x 5,97 mm (H)
19,05 mm (l) x 8,51 mm (H)
25,40 mm (l) x 16,38 mm (H)
25,40 mm (l) x 5,97 mm (H)
25,40 mm (l) x 8,51 mm (H)
25,78 mm (l) x 11,15 mm (H)
5,97 mm (H) x 2,13 m (L)
8,51 mm (H) x 2,13 m (L)
Format:
Continue
Pointe de découpe
Couleur:
Blanc
Jaune
Unit Size:
1 pièce
80 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) Format Couleur Unit Size
17990750 11,15 mm (H) x 2,13 m (L) Continue Blanc 1 pièce
17950670 5,97 mm (H) x 2,13 m (L) Continue Blanc 1 pièce
17960770 5,97 mm (H) x 2,13 m (L) Continue Jaune 1 pièce
17930760 19,05 mm (l) x 5,97 mm (H) Pointe de découpe Blanc 80 pièces
17891789 25,40 mm (l) x 5,97 mm (H) Pointe de découpe Blanc 80 pièces
17980750 8,51 mm (H) x 2,13 m (L) Continue Blanc 1 pièce
17920760 8,51 mm (H) x 2,13 m (L) Continue Jaune 1 pièce
17910760 19,05 mm (l) x 8,51 mm (H) Pointe de découpe Blanc 80 pièces
17801749 25,40 mm (l) x 8,51 mm (H) Pointe de découpe Blanc 80 pièces
17980670 11,15 mm (H) x 2,13 m (L) Continue Jaune 1 pièce
17900760 19,05 mm (l) x 11,15 mm (H) Pointe de découpe Blanc 80 pièces
17861769 25,78 mm (l) x 11,15 mm (H) Pointe de découpe Blanc 80 pièces
17961950 16,38 mm (H) x 2,13 m (L) Continue Blanc 1 pièce
17940760 19,05 mm (l) x 16,38 mm (H) Pointe de découpe Blanc 80 pièces
17821829 25,40 mm (l) x 16,38 mm (H) Pointe de découpe Blanc 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17990750 Supplier Brady™ Supplier No. 170716
Expédition estimée: 05-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Marquez les fils de façon permanente avec ce marqueur durable PermaSleeve™ Matériau d'étiquette en polyoléfine thermorétractable PS (B-342). Conçu pour être utilisé avec un durable Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
  • Conçu spécifiquement pour les applications de marquage de câbles et de fils exigeantes
  • Auto-extinguible et résistante aux températures extrêmes, aux rayons UV, aux produits chimiques, aux carburants et aux huiles.
  • Rétraction rapide pour gagner du temps et réduire les coûts d'installation
  • Fabriqué avec une surface d'identification nette et claire, résistante à l'abrasion et à la décoloration.
Specifications
Certifications/Conformité Homologué UL selon les normes UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1) et SAE AS-81531. Conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863.
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Continue
Matériau Polyoléfine
Type de produit Marqueurs à fil et câble
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage électrique ; Étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 1
Plage de températures (impériale) -67 °F à 275 °F
Plage de températures (métrique) -55 °C à 135 °C
Calibre de fil 16 AWG à 8 AWG
Dimensions (L x l) 11,15 mm (H) x 2,13 m (L)
Longueur (impériale) 7 ft.
Longueur (métrique) 2.13 m
Largeur (impériale) 0,439 in
Largeur (métrique) 1.1 cm
Hauteur (impériale) 0,439 in
Hauteur (métrique) 11.15 mm
Alternate Part Number M4C-250-342