Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables continues pour fils et câbles pour imprimantes M6/M7
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Résistance aux très hautes températures, aux UV, aux produits chimiques, aux carburants et aux huiles, auto-extinguible
- Identification nette et précise, résistante à l'abrasion et à la décoloration.
- Les étiquettes thermorétractables 3:1 épousent parfaitement la forme des fils pour une protection d'isolation maximale et une identification permanente
- Fabriqué en polyoléfine B-342
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Méthode 215, Méthode 215K, MIL-DTL-23053/5 Classe 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202, MIL-STD-202F, UL 224, Conforme RoHS à la directive 2011/65/UE (Réussi 2015/863), SAE AS23053/5 (Classe 1), SAE AS-81531 |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Continue |
| Matériau | Polyoléfine |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étiquetage électrique, étiquetage des fils et câbles |
| À utiliser avec (équipement) | M710, BMP71 |
| Afficher plus |