Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7, pré-remplies sur support.
Code produit 17891629 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,182 x 2 in
0,235 x 2 in
0,335 x 2 in
0,444 x 2 in
0,645 x 2 in
0,851 x 2 in
1,25 x 2 in
1,667 x 2 in
Calibre de fil:
12 à 4 AWG
16 à 8 AWG
2 à 500 MCM
20 à 10 AWG
22 à 16 AWG
28 à 20 AWG
6 à 0000 AWG
8 à 1 AWG
Couleur:
Blanc
Jaune
Noir
Hauteur (métrique):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,28 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
42,34 mm
Conditionnement:
70 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Calibre de fil Couleur Hauteur (métrique) Conditionnement
17891629 0,182 x 2 in 28 à 20 AWG Blanc 4,62 mm 70 pièces
17801519 0,235 x 2 in 22 à 16 AWG Blanc 5,97 mm 70 pièces
17851569 0,335 x 2 in 20 à 10 AWG Blanc 8,51 mm 70 pièces
17871699 0,444 x 2 in 16 à 8 AWG Blanc 11,28 mm 70 pièces
17871709 0,645 x 2 in 12 à 4 AWG Blanc 16,38 mm 70 pièces
17861469 0,851 x 2 in 8 à 1 AWG Blanc 21,62 mm 70 pièces
17801409 1,25 x 2 in 6 à 0000 AWG Blanc 31,75 mm 70 pièces
17831429 1,667 x 2 in 2 à 500 MCM Blanc 42,34 mm 70 pièces
17878954 0,182 x 2 in 28 à 20 AWG Noir 4,62 mm 70 pièces
17819174 0,235 x 2 in 22 à 16 AWG Noir 5,97 mm 70 pièces
17879204 0,335 x 2 in 20 à 10 AWG Noir 8,51 mm 70 pièces
17858784 0,444 x 2 in 16 à 8 AWG Noir 11,28 mm 70 pièces
17829184 0,645 x 2 in 12 à 4 AWG Noir 16,38 mm 70 pièces
17878944 0,851 x 2 in 8 à 1 AWG Noir 21,62 mm 70 pièces
17889124 1,25 x 2 in 6 à 0000 AWG Noir 31,75 mm 70 pièces
17879214 1,667 x 2 in 2 à 500 MCM Noir 42,34 mm 70 pièces
17851409 0,182 x 2 in 28 à 20 AWG Jaune 4,62 mm 70 pièces
17891429 0,235 x 2 in 22 à 16 AWG Jaune 5,97 mm 70 pièces
17821569 0,335 x 2 in 20 à 10 AWG Jaune 8,51 mm 70 pièces
17861559 0,444 x 2 in 16 à 8 AWG Jaune 11,28 mm 70 pièces
17801529 0,645 x 2 in 12 à 4 AWG Jaune 16,38 mm 70 pièces
17851489 0,851 x 2 in 8 à 1 AWG Jaune 21,62 mm 70 pièces
17841429 1,25 x 2 in 6 à 0000 AWG Jaune 31,75 mm 70 pièces
17871379 1,667 x 2 in 2 à 500 MCM Jaune 42,34 mm 70 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 17891629 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173591
Expédition estimée: 06-01-2027
Conçu pour les applications de marquage de fils rigoureuses, PermaSleeve™ Les étiquettes thermorétractables en polyoléfine allient rapidité, facilité d'utilisation et permanence pour créer un étiquetage de haute qualité.
  • Résistance aux très hautes températures, aux UV, aux produits chimiques, aux carburants et aux huiles, auto-extinguible
  • Identification nette et précise, résistante à l'abrasion et à la décoloration.
  • Les étiquettes thermorétractables 3:1 épousent parfaitement la forme des fils pour une protection d'isolation maximale et une identification permanente
  • Fabriqué en polyoléfine B-342
  • Rotation sur la doublure
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM Conforme aux normes G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS (conforme à la directive 2011/65/UE et à la directive 2015/863), SAE AS23053/5 (classe 1).
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyoléfine
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage électrique, étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Quantité 70 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67 °F à +275 °F
Plage de températures (métrique) –55°C à +135°C
Calibre de fil 28 à 20 AWG
Dimensions (L x l) 0,182 x 2 in
Longueur (impériale) 0,182 in
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Hauteur (métrique) 4,62 mm
Diamètre (impériale) 0,094 po
Diamètre (métrique) 2.39 mm
Alternate Part Number M6-094-2-342-WT-R