Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables à faible émission de fumée et sans halogène
Code produit 17991950 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
11,15 mm (H) x 1,68 m (L)
16,38 mm (H) x 1,68 m (L)
5,97 mm (H) x 1,68 m (L)
8,51 mm (H) x 1,68 m (L)
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Conditionnement
17991950 5,97 mm (H) x 1,68 m (L) Blanc 1 pièce
17901960 5,97 mm (H) x 1,68 m (L) Jaune 1 pièce
17831769 8,51 mm (H) x 1,68 m (L) Blanc 1 pièce
17871789 8,51 mm (H) x 1,68 m (L) Jaune 1 pièce
17831749 11,15 mm (H) x 1,68 m (L) Blanc 1 pièce
17811829 11,15 mm (H) x 1,68 m (L) Jaune 1 pièce
17891739 16,38 mm (H) x 1,68 m (L) Blanc 1 pièce
17891819 16,38 mm (H) x 1,68 m (L) Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17991950 Supplier Brady™ Supplier No. 170848
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    107.65€ / 1 pièces
    Économisez 4.35€
    3% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Marquez de façon permanente les fils et les câbles avec le matériau d'étiquette en polyoléfine B-7641 à faible émission de fumée et sans halogène. Dimensionné de façon pré-adaptée à la plupart des faisceaux de câbles. Imprimer avec un Brady™ Étiqueteuse portable.
  • Conçu pour les applications de transport en commun et maritimes nécessitant des matériaux de marquage de câbles ignifuges et à faible émission de fumée.
  • Ignifugé et résistant aux températures de -22 °F à 221 °F (-30 °C °à 105 °C)
  • Rétraction rapide avec un rapport de rétraction de 2:1 ; adhère de façon permanente aux fils rapidement avec un pistolet thermique (Brady article PMS-HG-1)
Specifications
Certifications/Conformité BS-6853 (1999) Catégorie de véhicule 1A ; EN-45545-2, exigence 24, catégorie de véhicule HL3 ; zéro halogène conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Continue
Matériau Polyoléfine
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage électrique ; Étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 1
Plage de températures (impériale) -67 °F à 221 °F
Plage de températures (métrique) -55 °C à 105 °C
Calibre de fil 20 AWG - 16 AWG
Dimensions (L x l) 5,97 mm (H) x 1,68 m (L)
Longueur (impériale) 5.5 ft.
Longueur (métrique) 1.68 m
Largeur (impériale) 0,235 in
Largeur (métrique) 0.6 cm
Hauteur (impériale) 0,235 in
Hauteur (métrique) 5.97 mm
Alternate Part Number M4C-125-7641