Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Cartouches d'étiquettes en polyoléfine pour imprimantes™ de la série BMP 21
Code produit 11503894 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Largeur (impériale):
0,18 in
0,3 in
0,439 in
Largeur (métrique):
4,572 mm
11,15 mm
16,38 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) Largeur (métrique) Conditionnement
11503894 Noir 0,18 in 4,572 mm 1 pièce
11513894 Noir 0,439 in 11,15 mm 1 pièce
11523894 Blanc 0,3 in 16,38 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11503894 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 110924
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
PermaSleeve™ Les cartouches d'étiquettes en polyoléfine s'adaptent parfaitement aux fils pour l'identification et la protection. Qualité industrielle – Résistance aux températures extrêmes, aux UV, aux produits chimiques, aux carburants et aux huiles, auto-extinguible.
  • Résistant à la décoloration et ignifuge
  • Rétractable à chaud avec un taux de rétraction de 3:1
  • Disponible en format continu coupé à longueur
  • À utiliser avec les imprimantes BMP21 et BMP21-Plus
  • Pour les entrepreneurs électriciens, les installateurs de tableaux électriques, les techniciens en automatisation et les professionnels de l'industrie
  • Identification des panneaux, marquage des fils et des câbles
Compliance
conforme à RoHS, reconnue par la UL, DEEE, SVHC de la maladie de l’UE, SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MI-STD-202, approuvée par la FDA
†Non compatible avec l’identifiant PAL™ Imprimante
Specifications
Certifications/Conformité CSA, MIL-STD-202, SAE-DTL-23053/5 Classe 1, SAE-M-81531, UL
Type d’adhésif Heat Shrink
Couleur Noir
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Matériau Polyoléfine
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Cartouche d'étiquettes
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Marquage de fils et câbles, identification de panneaux
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante d’étiquettes M210, Brady Imprimante d’étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d’étiquettes M211, Imprimante d’étiquettes BMP21-PLUS, Imprimante d’étiquettes BMP21-LAB
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -67 °F à 275 °F
Plage de températures (métrique) -55 °C à 135 °C
Dimensions (L x l) 8.51 mm (H) x 2.13 m (L)
Longueur (impériale) 7 ft.
Longueur (métrique) 2.13 m
Largeur (impériale) 0,18 in
Largeur (métrique) 4,572 mm
Hauteur (impériale) 0,335 in
Hauteur (métrique) 2.13 m
Alternate Part Number M21-187-C-342