Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables rouges pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Qualité industrielle, résistante aux hautes températures, aux UV, aux produits chimiques, aux carburants et aux huiles
- Étiquettes auto-extinguibles
- Identification nette et précise, résistante à l'abrasion et à la décoloration.
- Les étiquettes thermorétractables 3:1 épousent parfaitement la forme des fils pour une protection d'isolation maximale et une identification permanente
- Fabriqué en polyoléfine B-342
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM Conforme aux normes G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS (conforme à la directive 2011/65/UE et à la directive 2015/863), SAE AS23053/5 (classe 1). |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Couleur | Rouge |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyoléfine |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étiquetage électrique, étiquetage des fils et câbles |
| À utiliser avec (équipement) | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) |
| Afficher plus |