Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables blanches prédécoupées pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Tous les produits Brady ProduitsDescripción
- Résistance aux très hautes températures, aux UV, aux produits chimiques, aux carburants et aux huiles, auto-extinguible
- Identification nette et précise, résistante à l'abrasion et à la décoloration.
- Les étiquettes thermorétractables 3:1 épousent parfaitement la forme des fils pour une protection d'isolation maximale et une identification permanente
- Fabriqué en polyoléfine B-342
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM Conforme aux normes G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS (conforme à la directive 2011/65/UE et à la directive 2015/863), SAE AS23053/5 (classe 1). |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyoléfine |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étiquetage électrique, étiquetage des fils et câbles |
| À utiliser avec (équipement) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?