Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables blanches pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17898874 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,182 x 1 in
0,182 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,444 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,851 x 1 in
0,851 x 1,75 in
1,25 x 1 in
1,25 x 1,75 in
1,66 x 1 in
1,66 x 1,75 in
1,667 x 1 in
1,667 x 1,75 in
Calibre de fil:
12 à 4 AWG
16 à 8 AWG
2 à 500 MCM
20 à 10 AWG
22 à 16 AWG
28 à 20 AWG
6 à 0000 AWG
8 à 1 AWG
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Calibre de fil À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17898874 0,335 x 1 in 20 à 10 AWG M710, BMP71 100 pièces
17881429 0,182 x 1 in 28 à 20 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17879184 0,182 x 1 in 28 à 20 AWG M710, BMP71 100 pièces
17841679 0,182 x 1,75 in 28 à 20 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17878974 0,182 x 1,75 in 28 à 20 AWG M710, BMP71 100 pièces
17881679 0,235 x 1 in 22 à 16 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17818884 0,235 x 1 in 22 à 16 AWG M710, BMP71 100 pièces
17861379 0,235 x 1,75 in 22 à 16 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17878824 0,235 x 1,75 in 22 à 16 AWG M710, BMP71 100 pièces
17851599 0,335 x 1 in 20 à 10 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17811409 0,335 x 1,75 in 20 à 10 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17849034 0,439 x 1 in 16 à 8 AWG M710, BMP71 100 pièces
17808964 0,439 x 1,75 in 16 à 8 AWG M710, BMP71 100 pièces
17841649 0,444 x 1 in 16 à 8 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17821649 0,444 x 1,75 in 16 à 8 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17891519 0,645 x 1 in 12 à 4 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17879074 0,645 x 1 in 12 à 4 AWG M710, BMP71 100 pièces
17811489 0,645 x 1,75 in 12 à 4 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17868834 0,645 x 1,75 in 12 à 4 AWG M710, BMP71 100 pièces
17881619 0,851 x 1 in 8 à 1 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17808774 0,851 x 1 in 8 à 1 AWG M710, BMP71 100 pièces
17881379 0,851 x 1,75 in 8 à 1 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17841379 1,25 x 1 in 6 à 0000 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
17838834 1,66 x 1 in 2 à 500 MCM M710, BMP71 50 pièces
17828764 1,66 x 1,75 in 2 à 500 MCM M710, BMP71 50 pièces
17831629 1,667 x 1 in 2 à 500 MCM M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 50 pièces
17891599 1,667 x 1,75 in 2 à 500 MCM M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 50 pièces
17801639 1,25 x 1,75 in 6 à 0000 AWG M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit 17898874 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 174559
Expédition estimée: 08-12-2026
Conçu pour les applications de marquage de fils exigeantes, le PermaSleeve™ Les étiquettes thermorétractables en polyoléfine allient rapidité, facilité d'utilisation et permanence pour créer un étiquetage de haute qualité.
  • Qualité industrielle, résistante aux hautes températures, aux UV, aux produits chimiques, aux carburants et aux huiles
  • Étiquettes auto-extinguibles
  • Identification nette et précise, résistante à l'abrasion et à la décoloration.
  • Les étiquettes thermorétractables 3:1 épousent parfaitement la forme des fils pour une protection d'isolation maximale et une identification permanente
  • Fabriqué en polyoléfine B-342
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM Conforme aux normes G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS (conforme à la directive 2011/65/UE et à la directive 2015/863), SAE AS23053/5 (classe 1).
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyoléfine
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage électrique, étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Quantité 100 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67 °F à +275 °F
Plage de températures (métrique) –55°C à +135°C
Calibre de fil 20 à 10 AWG
Dimensions (L x l) 0,335 x 1 in
Longueur (impériale) 0,335 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 8.51 mm
Diamètre (impériale) 0,187 po
Diamètre (métrique) 4.75 mm
Alternate Part Number M7-187-1-342