Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables blanches haute température pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17891609 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,182 x 1 in
0,182 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,444 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,851 x 1 in
0,851 x 1,75 in
1,25 x 1,75 in
1,667 x 1 in
1,667 x 1,75 in
Calibre de fil:
00 AWG à 500 MCM
12 à 8 AWG
16 à 10 AWG
2 à 0000 AWG
20 à 16 AWG
26 à 18 AWG
6 à 1 AWG
8 à 4 AWG
Diamètre (impériale):
0,094 po
0,125 po
0,187 po
0,25 in
0,375 in
0,5 in
0,75 in
1 in
Unit Size:
100 pièces
50 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) Calibre de fil Diamètre (impériale) Unit Size
17891609 0,335 x 1 in 16 à 10 AWG 0,187 po 100 pièces
17851359 0,182 x 1 in 26 à 18 AWG 0,094 po 100 pièces
17821449 0,182 x 1,75 in 26 à 18 AWG 0,094 po 100 pièces
17831579 0,235 x 1 in 20 à 16 AWG 0,125 po 100 pièces
17811539 0,235 x 1,75 in 20 à 16 AWG 0,125 po 100 pièces
17831559 0,335 x 1,75 in 16 à 10 AWG 0,187 po 100 pièces
17801619 0,444 x 1 in 12 à 8 AWG 0,25 in 100 pièces
17801629 0,444 x 1,75 in 12 à 8 AWG 0,25 in 100 pièces
17891579 0,645 x 1 in 8 à 4 AWG 0,375 in 100 pièces
17891419 0,645 x 1,75 in 8 à 4 AWG 0,375 in 100 pièces
17881469 0,851 x 1 in 6 à 1 AWG 0,5 in 100 pièces
17811659 0,851 x 1,75 in 6 à 1 AWG 0,5 in 100 pièces
17841569 1,25 x 1,75 in 2 à 0000 AWG 0,75 in 100 pièces
17821619 1,667 x 1 in 00 AWG à 500 MCM 1 in 50 pièces
17861369 1,667 x 1,75 in 00 AWG à 500 MCM 1 in 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17891609 Supplier Brady™ Supplier No. 173562
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
PermaSleeve™ Les étiquettes thermorétractables pour marquage de fils haute température sont spécialement conçues pour les applications de dégazage à haute température et faible vide.
  • Qualité industrielle, résistant à la décoloration, ignifugé
  • Répond aux exigences de NASA Spécification de dégazage sous vide SP-R-0022A
  • Peut être utilisé dans des applications nécessitant une plus grande résistance aux produits chimiques agressifs tels que les carburants, les lubrifiants et les solvants de nettoyage haute puissance.
  • Fabriqué en polyvinylidène B-345
Specifications
Certifications/Conformité ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM Conforme aux normes G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Classe 2), SAE-AS-81531, RoHS et UL
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau PVDF
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Quantité 100 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67 °F à +437 °F
Plage de températures (métrique) -55 °C à +225 °C
Calibre de fil 16 à 10 AWG
Dimensions (L x l) 0,335 x 1 in
Longueur (impériale) 0,335 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 8.51 mm
Diamètre (impériale) 0,187 po
Diamètre (métrique) 4.75 mm
Alternate Part Number M6-187-1-345-WT