Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables blanches à faible émission de fumée et sans halogène pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M7
Code produit 17898764 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,182 x 1 in
0,182 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,851 x 1 in
0,851 x 1,75 in
1,25 x 1 in
1,25 x 1,75 in
Calibre de fil:
12 à 8 AWG
16 à 10 AWG
2 à 0000 AWG
20 à 16 AWG
24 à 20 AWG
6 à 1 AWG
8 à 4 AWG
Hauteur (métrique):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
Conditionnement:
100 pièces
75 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Calibre de fil Hauteur (métrique) Conditionnement
17898764 0,645 x 1 in 8 à 4 AWG 16,38 mm 100 pièces
17868794 0,182 x 1 in 24 à 20 AWG 4,62 mm 100 pièces
17878804 0,182 x 1,75 in 24 à 20 AWG 4,62 mm 100 pièces
17868864 0,235 x 1 in 20 à 16 AWG 5,97 mm 100 pièces
17828964 0,235 x 1,75 in 20 à 16 AWG 5,97 mm 100 pièces
17818764 0,335 x 1 in 16 à 10 AWG 8,51 mm 100 pièces
17889084 0,335 x 1,75 in 16 à 10 AWG 8,51 mm 100 pièces
17878964 0,439 x 1 in 12 à 8 AWG 11,15 mm 100 pièces
17839184 0,439 x 1,75 in 12 à 8 AWG 11,15 mm 100 pièces
17858834 0,645 x 1,75 in 8 à 4 AWG 16,38 mm 100 pièces
17839214 0,851 x 1 in 6 à 1 AWG 21,62 mm 100 pièces
17809084 0,851 x 1,75 in 6 à 1 AWG 21,62 mm 100 pièces
17818784 1,25 x 1 in 2 à 0000 AWG 31,75 mm 75 pièces
17878884 1,25 x 1,75 in 2 à 0000 AWG 31,75 mm 75 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17898764 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 174620
Expédition estimée: 08-01-2027
Le manchon thermorétractable B-7641 de Brady™ est un matériau d'identification à faible émission de fumée et sans halogène, utilisé pour l'identification des fils et des câbles.
  • Fabriqué en tube de polyoléfine thermorétractable, flexible, ignifugé et sans halogène
  • Offre des propriétés de sécurité incendie et une émission de fumée minimale
  • Conforme aux exigences les plus strictes du marché actuel pour améliorer la sécurité incendie
  • Rapport de rétraction thermique de 2:1
  • À utiliser avec les imprimantes à transfert thermique et le™ ruban sans halogène de la série R6000 de Brady.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, homologué UL
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyoléfine
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des fils et des câbles
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Quantité 100 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67 °F à +221 °F
Plage de températures (métrique) -55 °C à +105 °C
Calibre de fil 8 à 4 AWG
Dimensions (L x l) 0,645 x 1 in
Longueur (impériale) 0,645 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 16,38 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-375-1-7641