Learn More
Brady™ PermaSleeve Manchons de marquage de câbles pour M610, BMP61, M611, M710 et BMP71 Imprimantes
Code produit 17881489 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
11,18 x 8,51 mm
11,28 x 12,70 mm
12,70 x 4,62 mm
12,70 x 5,97 mm
12,70 x 8,51 mm
14,81 x 11,28 mm
14,81 x 5,97 mm
14,81 x 8,51 mm
16,38 x 12,70 mm
22,23 x 11,28 mm
22,23 x 8,51 mm
8,38 x 8,51 mm
Conditionnement:
200 pièces
300 pièces
400 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17881489 8,38 x 8,51 mm 300 pièces
17811569 12,70 x 4,62 mm 200 pièces
17821369 14,81 x 5,97 mm 300 pièces
17821479 12,70 x 5,97 mm 200 pièces
17811499 22,23 x 8,51 mm 200 pièces
17861479 14,81 x 8,51 mm 300 pièces
17841369 11,18 x 8,51 mm 400 pièces
17831479 12,70 x 8,51 mm 200 pièces
17801649 14,81 x 11,28 mm 300 pièces
17801559 22,23 x 11,28 mm 200 pièces
17871549 11,28 x 12,70 mm 200 pièces
17871419 16,38 x 12,70 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17881489 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173978
Expédition estimée: 05-01-2027
PermaSleeve™ Gaines thermorétractables pour marqueurs de fils pour imprimantes M610, BMP61 et M611. Peut également être imprimé sur le BMP™ Imprimante d'étiquettes 71 et imprimante M710, à condition que l'adaptateur de rouleau (M71-ADAPT-BK) soit utilisé.
  • PermaSleeve™ Gaines thermorétractables pour marqueurs de fils pour imprimantes M610, BMP61 et M611.
  • Peut également être imprimé sur l'imprimante d'™étiquettes BMP 71 et l'imprimante M710, à condition que l'adaptateur de rouleau (M71-ADAPT-BK) soit utilisé.
Spécification
Description PermaSleeve Fundas para marcadores de cables para M610, BMP61, M611, M710 y BMP71
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouleau
Matériau Polyoléfine
Type de produit Marqueurs à fil et câble
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur de support), BMP61, BMP71 (avec adaptateur de support)
Étiquettes par rangée 3
Quantité 300 Pk.
Plage de températures (impériale) -67 °F à +275 °F
Plage de températures (métrique) –55°C à +135°C
Calibre de fil 20 à 10 AWG
Dimensions (L x l) 8,38 x 8,51 mm
Longueur (impériale) 0,335 in
Longueur (métrique) 8.51 mm
Largeur (impériale) 0,33 in
Largeur (métrique) 8.38 mm
Alternate Part Number M6-187-1-342-WT-3