Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Maintenance de l’éclairage et de l’électricité
- Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables jaunes pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
-
-
-
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
Brady™ PermaSleeve™ Étiquettes thermorétractables jaunes pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17899074 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,182 x 1 in
0,182 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,444 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,851 x 1 in
0,851 x 1,75 in
1,25 x 1 in
1,25 x 1,75 in
1,667 x 1 in
1,667 x 1,75 in
Calibre de fil:
12 à 4 AWG
16 à 8 AWG
2 à 500 MCM
20 à 10 AWG
22 à 16 AWG
28 à 20 AWG
6 à 0000 AWG
8 à 1 AWG
Diamètre (impériale):
0,094 po
0,125 po
0,187 po
0,25 in
0,375 in
0,5 in
0,75 in
1 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
30 product options available for selection
| Code produit | Dimensions (L x l) | Calibre de fil | Diamètre (impériale) | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 17899074 | 0,851 x 1,75 in | 8 à 1 AWG | 0,5 in | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17849214 | 0,182 x 1 in | 28 à 20 AWG | 0,094 po | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17841409 | 0,182 x 1 in | 28 à 20 AWG | 0,094 po | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17888934 | 0,182 x 1,75 in | 28 à 20 AWG | 0,094 po | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17851429 | 0,182 x 1,75 in | 28 à 20 AWG | 0,094 po | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17869184 | 0,235 x 1 in | 22 à 16 AWG | 0,125 po | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17821469 | 0,235 x 1 in | 22 à 16 AWG | 0,125 po | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17821539 | 0,235 x 1,75 in | 22 à 16 AWG | 0,125 po | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17829204 | 0,235 x 1,75 in | 22 à 16 AWG | 0,125 po | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17849074 | 0,335 x 1 in | 20 à 10 AWG | 0,187 po | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17811639 | 0,335 x 1 in | 20 à 10 AWG | 0,187 po | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17808764 | 0,335 x 1,75 in | 20 à 10 AWG | 0,187 po | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17861429 | 0,335 x 1,75 in | 20 à 10 AWG | 0,187 po | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17818964 | 0,439 x 1 in | 16 à 8 AWG | 0,25 in | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17898754 | 0,439 x 1,75 in | 16 à 8 AWG | 0,25 in | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17861399 | 0,444 x 1 in | 16 à 8 AWG | 0,25 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17861579 | 0,444 x 1,75 in | 16 à 8 AWG | 0,25 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17831699 | 0,645 x 1 in | 12 à 4 AWG | 0,375 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17809004 | 0,645 x 1 in | 12 à 4 AWG | 0,375 in | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17851389 | 0,645 x 1,75 in | 12 à 4 AWG | 0,375 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17868764 | 0,645 x 1,75 in | 12 à 4 AWG | 0,375 in | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17861489 | 0,851 x 1 in | 8 à 1 AWG | 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17839114 | 0,851 x 1 in | 8 à 1 AWG | 0,5 in | M710, BMP71 | 100 pièces |
| 17881569 | 0,851 x 1,75 in | 8 à 1 AWG | 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17801479 | 1,25 x 1 in | 6 à 0000 AWG | 0,75 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17811399 | 1,25 x 1,75 in | 6 à 0000 AWG | 0,75 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 100 pièces |
| 17881509 | 1,667 x 1 in | 2 à 500 MCM | 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 50 pièces |
| 17889024 | 1,667 x 1 in | 2 à 500 MCM | 1 in | M710, BMP71 | 50 pièces |
| 17851369 | 1,667 x 1,75 in | 2 à 500 MCM | 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | 50 pièces |
| 17828834 | 1,667 x 1,75 in | 2 à 500 MCM | 1 in | M710, BMP71 | 50 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17899074
Fournisseur
Brady™
Code fournisseur
174632
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
142.00€
136.11€ / 100 pièces
Économisez 5.89€
4% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Qualité industrielle, résistante aux hautes températures, aux UV, aux produits chimiques, aux carburants et aux huiles
- Étiquettes auto-extinguibles
- Identification nette et précise, résistante à l'abrasion et à la décoloration.
- Les étiquettes thermorétractables 3:1 épousent parfaitement la forme des fils pour une protection d'isolation maximale et une identification permanente
- Fabriqué en polyoléfine B-342
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM Conforme aux normes G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS (conforme à la directive 2011/65/UE et à la directive 2015/863), SAE AS23053/5 (classe 1). |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Couleur | Jaune |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyoléfine |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étiquetage électrique, étiquetage des fils et câbles |
| À utiliser avec (équipement) | M710, BMP71 |
| Quantité | 100 étiquettes |
| Forme | Rectangle |
| Plage de températures (impériale) | -67 °F à +275 °F |
| Plage de températures (métrique) | –55°C à +135°C |
| Calibre de fil | 8 à 1 AWG |
| Dimensions (L x l) | 0,851 x 1,75 in |
| Longueur (impériale) | 0,851 in |
| Largeur (impériale) | 1,75 in |
| Largeur (métrique) | 44.45 mm |
| Hauteur (métrique) | 21.62 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) | 12.7 mm |
| Alternate Part Number | M7-500-175-342-YL |
| Show More Show Less |