Learn More
Invitrogen™ Tampon de perméabilisation (10X) eBioscience™
Code produit 12766048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12766048 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit 12766048 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00833356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    115.65€ / 100mL
    Économisez 24.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contiennent de l’azoture de sodium
Peut être utilisé pour fixer et perméabiliser les cellules avant d’effectuer une coloration intracellulaire des cytokines ainsi que d’autres antigènes cytoplasmiques et/ou nucléaires.
Utilisé conjointement avec le tampon de fixation intracellulaire (IC) (cat. 00-8222) ou Foxp3 / fixation du facteur de transcription / concentrat et diluant de perméabilisation (n° de catalogue 00-5521). Ces solutions ont été spécialement formulées pour réduire la coloration non spécifique des anticorps marqués au fluorochrome et augmenter les rapports signal-bruit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 ml
Type de réactif Permeabilization Reagent
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Réactif