Learn More
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B)
Código de producto. 10314023
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 de chaque
Tamaño de la unidad:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
10314023 5 mL 1 pièce
10572815 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10314023 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor GAS002S5
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Milieu de perméabilisation (milieu B)
Le milieu de perméabilisation (milieu B) est un composant du kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™. Le kit de perméabilisation cellulaire est utilisé en cytométrie en flux pour fixer et perméabiliser les cellules en suspension, afin de permettre l’accès des anticorps aux cibles intracellulaires sans compromettre les caractéristiques de dispersion.
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est :
  • Flexible : compatible avec plusieurs types d’échantillons et d’antigènes cellulaires
  • Robuste : modèle de dispersion des cellules non affectées
  • Efficace : détection simultanée de marqueurs intracellulaires et de surface
    Consultez un guide de choix pour tous les produits FIX & PERM™ et les produits liés à la préparation des échantillons (solutions de lyse cellulaire et de conservation, réactifs de blocage et informations sur l’utilisation des produits de séparation cellulaire Dynabeads™ pour l’isolement cellulaire).
    La formule du milieu de perméabilisation a été spécialement conçue pour réduire la coloration de fond et permettre l’ajout simultané d’anticorps marqués au fluorochrome lors de l’étape de perméabilisation.
    Fonctionnement
    Les cellules sont incubées pendant 15 minutes à température ambiante avec un milieu de fixation (milieu A) (N ° de catalogue GAS001S100) et lavées. Elles sont ensuite incubées avec le milieu de perméabilisation et l’anticorps marqué au fluorochrome. Le milieu de fixation et le milieu de perméabilisation sont inclus dans le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenu et stockage Température ambiante
    Type Milieu de perméabilisation (milieu B)
    Quantité 5 mL
    Type de réactif Réactif de perméabilisation
    Conditions d’expédition Température ambiante
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
    Título del producto
    Seleccione un problema
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.