Learn More
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B)
Code produit 10572815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10572815 1 de chaque 1 pièce
10314023 5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10572815 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur GAS002S100
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu de perméabilisation (milieu B)
Le milieu de perméabilisation (milieu B) est un composant du kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™. Le kit de perméabilisation cellulaire est utilisé en cytométrie en flux pour fixer et perméabiliser les cellules en suspension, afin de permettre l’accès des anticorps aux cibles intracellulaires sans compromettre les caractéristiques de dispersion.
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est :
  • Flexible : compatible avec plusieurs types d’échantillons et d’antigènes cellulaires
  • Robuste : modèle de dispersion des cellules non affectées
  • Efficace : détection simultanée de marqueurs intracellulaires et de surface
    Consultez un guide de choix pour tous les produits FIX & PERM™ et les produits liés à la préparation des échantillons (solutions de lyse cellulaire et de conservation, réactifs de blocage et informations sur l’utilisation des produits de séparation cellulaire Dynabeads™ pour l’isolement cellulaire).
    La formule du milieu de perméabilisation a été spécialement conçue pour réduire la coloration de fond et permettre l’ajout simultané d’anticorps marqués au fluorochrome lors de l’étape de perméabilisation.
    Fonctionnement
    Les cellules sont incubées pendant 15 minutes à température ambiante avec un milieu de fixation (milieu A) (N ° de catalogue GAS001S100) et lavées. Elles sont ensuite incubées avec le milieu de perméabilisation et l’anticorps marqué au fluorochrome. Le milieu de fixation et le milieu de perméabilisation sont inclus dans le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Température ambiante
    Type Milieu de perméabilisation (milieu B)
    Gamme de produits FIX & PERM
    Quantité 1 de chaque
    Type de réactif Réactif de perméabilisation
    Conditions d’expédition Température ambiante
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.