Learn More
Perméthrine (mélange 3:5 cis/trans), TRC
Code produit 17978699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17978699 100 mg 100mg
30136172 1 g 1g
30135693 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17978699 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP288500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52645-53-1
Formule moléculaire C21 H20 Cl2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 391.29
Synonyme Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (3-Phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Acticin, Adion, Ambush, Aninsen Per-30, Anomethrin N, Antiborer 3768, Aqua-Kontrol, Astro, Bansect, Bematin 987, BioKill, Butox 50, Chinetrin, Cooper, Coopex, Corsair, Damminix, Dancide PS 150, Dichlorophenothrin, Diffusil H, Dragnet, Dragnet FT, Dragon, Ecsumin, Ectiban, Efmethrin, Eliminator Ant, Flea & Tick Killer, Elimite, Eulan SPA, Everwood PC 30W, Exmin, FMC 33297, FMC 41655, ICI-PP 557, Imperator, InfectoPedicul, Insectal Plus, Insorbcid MP, Ipitox, JF 7065, Kaleait, Kavil, Kestrel, Kestrel (pesticide), Kudos, Last Call, Lyclear, MP 79, MP 79 (ester), Mitin BC, NIA 33297, NRDC 143, Nedax, Nix, Nix (insecticide), PP 557, Perigen, Perigen 500, Perigen Defense, Perigen W, Perm-UP, Permanone, Permanone 40, Permanone 80, Permanone 90, Permasect, Permectin II, Permethrin, Permethrin I, Permethrin II, Permethrine, Permitrine, Pertrin E, Piredam, Pounce, Preventol HS 75, Pulvex, Pynosect, Repel Permanone, Riapan A, Ridect Pour-On, S 3151, SBP 1513, SBP 15131TEC, Sharkesuper, Skintex MR-III, Smite EC 10, Spartan, Spartan (pesticide), Stomoxin, Stomozan, Tanalith T, Timbertreat ICP 5, WL 43479, m-Methoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Nom IUPAC (3-phénoxyphényl)méthyl 3-(2,2-dichloroéthylényl)-2,2-diméthylcyclopropane-1-carboxylate
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
Specifications
Nom chimique ou matériau Permethrin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3
Poids de la formule 390.0789
Pourcentage de pureté >95%