Learn More
Perméthrine (mélange 3:5 cis/trans), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Permethrin |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 390.0789 |
| Pourcentage de pureté | >95% |