Learn More
Permethrin, MedChemExpress
Description
Permethrin (NRDC-143) is an insecticide, acaricide, and insect repellent
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Permethrin |
| CAS | 52645-53-1 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H20Cl2O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | NRDC-143 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (127.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1C(C)(C)C1/C=C(Cl)\Cl)OCC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 391.29 |
| Afficher plus |