Learn More
Permethrinic Acid (cis/trans mixture), TRC
Code produit 30009323
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009323 1 g 1g
30003404 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009323 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4343001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55701-05-8
Formule moléculaire C8 H10 Cl2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 209.07
Synonyme Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl- (6CI), 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropylcarboxylic acid, DV-chrysanthemic acid, Permethric acid, Permethrinic acid
Nom IUPAC 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)
Poids de la formule 208.0058
Pourcentage de pureté >95%