Learn More
Thermo Scientific Chemicals Peroxydase, raifort
Code produit. 15402879
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
Code produit. 15402879
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60026.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé pour l’oxydation du luminol en 3-aminophthalate. Il est souvent utilisé dans des conjugués pour déterminer la présence d’une cible moléculaire, en particulier dans la détection d’une protéine spécifique dans un transfert Western après conjugaison avec l’anticorps.
Peroxidase, horseradish is used in the oxidation of luminol to 3-aminophthalate. It is often used in conjugates to determine the presence of a molecular target, especially in the detection of specific protein in a western blot after conjugation with antibody. Further, it is highly reactive toward human tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mg
Forme Lyophilisé