Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au peroxyde
Code produit 11761179 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
6.4 mm
9,6 mm
Diamètre (métrique) externe:
3,2 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
25ft
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11761179 1,6 mm 3,2 mm 1 pièce
11756128 6,4 mm 11,2 mm 1 pièce
11780039 3,2 mm 6,4 mm 1 pièce
13064857 9,6 mm 16 mm 25ft
13103778 6.4 mm 8 mm 1 pièce
12706278 6,4 mm 9,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11761179 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0641162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.70€
    69.15€ / 1 pièces
    Économisez 3.55€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agroalimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire. La tubulure Cole-Parmer™ en silicone durci au peroxyde offre une excellente résistance à la chaleur et une
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, agro-alimentaires et de laboratoire générales. La tubulure Cole-ParmerTM en silicone durci au peroxyde offre une excellente résistance à la chaleur et une fai
  • L’élastomère est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600) et répond aux exigences de la classe VI de l’USP.
  • Fabriquée conformément aux exigences de BPF
  • Inodore, non toxique et translucide
  • Plage de températures : –51 à 238°C
  • Stérilisation : En autoclave ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA, USP, BPF
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,06 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,12 in
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Épaisseur (impériale) 0,031 po
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
À utiliser avec (application) Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Max. Operating Temperature (English) 460,4 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 238 °C
Type de produit Tubes