Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au peroxyde
Code produit 13103778 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
6.4 mm
9,6 mm
Diamètre (métrique) externe:
3,2 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
25ft
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
13103778 6.4 mm 8 mm 1 pièce
11756128 6,4 mm 11,2 mm 1 pièce
11761179 1,6 mm 3,2 mm 1 pièce
11780039 3,2 mm 6,4 mm 1 pièce
13064857 9,6 mm 16 mm 25ft
12706278 6,4 mm 9,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13103778 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0641170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    157.19€ / 1 pièces
    Économisez 8.81€
    5% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agroalimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire. La tubulure Cole-Parmer™ en silicone durci au peroxyde offre une excellente résistance à la chaleur et une
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, agro-alimentaires et de laboratoire générales. La tubulure Cole-ParmerTM en silicone durci au peroxyde offre une excellente résistance à la chaleur et une fai
  • L’élastomère est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600) et répond aux exigences de la classe VI de l’USP.
  • Fabriquée conformément aux exigences de BPF
  • Inodore, non toxique et translucide
  • Plage de températures : –51 à 238°C
  • Stérilisation : En autoclave ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA, USP, BPF
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6.4 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Épaisseur (métrique) 0.8 mm
À utiliser avec (application) Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Max. Operating Temperature (Metric) 238 °C