Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure en silicone durci au peroxyde
Code produit 30178800 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/4 in
3/16 in
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1/2 in
1/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
Conditionnement:
1 unité
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
30178800 0,125 po 1/4 in 1 unité
30178803 3/16 in 5/16 in 1 unité
30178804 1/4 in 3/8 in 1 unité
30178805 3/8 in. 1/2 in 1 unité
30178801 3/16 in 7/16 in. 1 unité
30178806 1/4 in 1/2 in 1 unité
30178802 3/8 in. 5/8 in. 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30178800 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5012143
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les tubes flexibles offrent une longue durée de conservation et résistent aux pliures et aux déchirures.
  • Présente une bonne résistance à la chaleur, au froid, à l'ozone, aux UV et à l'abrasion
  • Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique
  • Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de la tubulure
Spécification
Certifications/Conformité RoHS, ADCF
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,125 po
Diamètre (métrique) interne 6.4 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (impériale) externe 1/4 in
Diamètre (métrique) externe 12.7 mm
Longueur totale (impériale) 25 ft.
Longueur totale (métrique) 7.62 m
Épaisseur (impériale) 1/16 po.
Épaisseur (métrique) 3.2 mm
Température min. de fonctionnement (impériale) -70 °F
Température min. de fonctionnement (métrique) -56 °C
Couleur Concluant
Flexibilité Très flexible
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Type de produit Tubulures
Visa mer Visa mindre
Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.