Learn More
Acide peroxyacétique, solution d’env. 35 % en poids dans l’acide acétique dilué, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Peroxyacetic acid |
| Point de fusion | -44.0°C |
| Densité | 1.1300g/mL |
| Point d’ébullition | 105.0°C |
| Point d’éclair | 62°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule moléculaire | C2H4O3 |
| Quantité | 25 mL |
| Fieser | 01,785; 02,307; 03,219; 04,372; 05,505; 06,452; 08,386; 11,402; 12,378 |
| Merck Index | 15,7263 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Peroxyacetic acid, ca. 35 wt.% solution in diluted acetic acid, stabilized
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Peroxyde organique Type E et F
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid