Learn More
Sulfoxyde de perphénazine, TRC
Code produit 30411889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30411889 250 mg -
30425608 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30411889 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP291105250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10078-25-8
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 419.97
Synonyme 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulphoxide
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-chloro-5-oxophénothiazine-10-yl)propyl]piperazine-1-yl]éthanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine Sulfoxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Poids de la formule 419.1434
Pourcentage de pureté >95%