Learn More
Sulfoxyde de perphénazine, TRC
Code produit 30425608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425608 25 mg 25mg
30411889 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30425608 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29110525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10078-25-8
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 419.97
Synonyme 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulphoxide
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-chloro-5-oxophénothiazine-10-yl)propyl]piperazine-1-yl]éthanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine Sulfoxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Poids de la formule 419.1434
Pourcentage de pureté >95%