Learn More
Perphénazine, TRC
Code produit 30135536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135536 5 g 5g
30006328 1 g 1g
30011747 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135536 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2911005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-39-9
Formule moléculaire C21 H26 Cl N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 403.97
Synonyme 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (8CI), 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-chloro-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 2-Chloro-10-3-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperazinyl] propyl phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine, Chloriprozine, Chlorperphenazine, Decentan, Emesinal, Etaperazin, Etaperazine, Ethaperazine, Fentazin, Fentazin syrup, Fentazine duolets, Mutabom, NSC 150866, PZC, PZC (tranquilizer), Perfenazine, Perfenil, Perphenan, Perphenazin, Perphenazine, Sch 3940, Thilatazin, Tranquisan, Trifaron, Trilafon, Trilifan, Triphenot, γ-[4-(β-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl-2-chlorophenothiazine
Nom IUPAC 2-[4-[3-(2-chlorophénothiazine-10-yl)propyl]piperazine-1-yl]éthanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Perphenazine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Poids de la formule 403.1485