Learn More
Eppendorf™ Carte personnelle
Code produit 10399424 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour Mastercycler
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10399424 Pour Mastercycler 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10399424 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5332300018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    28.20€ / 1 pièces
    Économisez 2.80€
    9% de réduction
En stock
Son bloc universel 25 positions peut accueillir 25 tubes à essai de 0,2 ml, 16 tubes à essai de 0,5 ml ou des plaques de microtitration sur une grille de 5 x 5
Son bloc universel à 25 positions peut accueillir 25 tubes à essai de 0,2 mL, 16 tubes à essai de 0,5 mL ou des plaques de microtitration dans une grille de 5 x 5. La plage de contrôle de la température s'étend °de 4 °C à 99 °C. Les logiciels et les cartes personnelles offrent une flexibilité qui facilitera la PCR.* expériences.
  • Bloc universel pour 25 tubes à essai de 0,2 mL, 16 tubes à essai de 0,5 mL ou une plaque de microtitration 5 x 5.
  • Sonde de température
  • Chauffage et refroidissement par la technologie Peltier avancée
  • Plage de contrôle de la °température : 4 °C à 99 °C
  • Uniformité de la température sur le bloc universel ±0,6 °C
  • Couvercle chauffant
  • Programmation simple, flexibilité optimale
  • Écran à quatre lignes
  • Encombrement réduit (l x p x h), mm 180 x 350 x 250
  • Interface RS232
  • Permet un transfert de données aisé entre deux ou plusieurs™ Mastercyclers
  • Jusqu’à dix programmes peuvent être stockés sur chaque carte
  • Une carte incluse dans l’emballage de livraison Un thermocycleur compact qui, outre la vitesse et l’homogénéité exacte du bloc, garantit la plus grande flexibilité de fonctionnement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour Mastercycler
Type de produit Carte personnelle
Quantité 1 de chaque