Learn More
Pérylène-3-carbaldéhyde, TRC
Code produit 30329910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329910 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329910 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB44377050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perylene-3-carbaldehyde
CAS 35438-63-2
Formule moléculaire C21H12O
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H12O/c22-12-14-10-11-19-17-8-2-5-13-4-1-7-16(20(13)17)18-9-3-6-15(14)21(18)19/h1-12H
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5C=O)C3=CC=C2
Nom IUPAC pérylène-3-carboddé]
Poids moléculaire (g/mol) 280.32
Poids de la formule 280.0888