Learn More
Pérylène-3-carbaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perylene-3-carbaldehyde |
| CAS | 35438-63-2 |
| Formule moléculaire | C21H12O |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H12O/c22-12-14-10-11-19-17-8-2-5-13-4-1-7-16(20(13)17)18-9-3-6-15(14)21(18)19/h1-12H |
| SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5C=O)C3=CC=C2 |
| Nom IUPAC | pérylène-3-carboddé] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.32 |
| Poids de la formule | 280.0888 |