Learn More
Perylene, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31065775
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31065775 25 g
31060684 5 g
31062458 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31065775 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14734225g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Perylene
CAS 198-55-0
Formule moléculaire C20H12
Numéro MDL MFCD00004142
Quantité 25 g
SMILES C12=CC=CC(C3=CC=CC4=C3C5=CC=C4)=C1C5=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 252.31
Pourcentage de pureté 95%