Learn More
Pérylène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372006 1 g 1g
11382006 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03047.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252.316 g/mol
Perylene is used as a fluorescent and a chemiluminescent agent in the cytochemistry of membranes. It serves as a blue-emitting dopant material in organic light emitting diodes. It finds application as an organic photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le perylène est utilisé comme agent fluorescent et chimiluminescent dans la cytochimie des membranes. Il sert de matériau dopant à émission bleue dans les diodes électroluminescentes organiques. Il est appliqué comme un photoconducteur organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le disulfure de carbone et le benzène. Légèrement soluble dans l’alcool et l’éther éthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 198-55-0
Formule moléculaire C20H12
Poids moléculaire (g/mol) 252.316
Numéro MDL MFCD00004142
Clé InChI CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
CID PubChem 9142
ChEBI CHEBI:29861
Nom IUPAC Pérylène
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Perylene
Point de fusion 276°C to 280°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 1911335
Merck Index 14,7184
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,carbon disulfide and benzene. Slightly soluble in alcohol and ethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 252.32
Pourcentage de pureté ≥98%