Learn More
Beskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Perylene |
| Point de fusion | 277.0°C to 280.0°C |
| Couleur | Ocre à marron |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 05, I, 363 |
| Merck Index | 15, 7299 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ether, alcohol,, soluble in benzene, toluene,, very soluble in cs2, chloroform, acetone, very sparingly soluble in petroleum ether |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.