Learn More
Perylene, TRC
Code produit 30417689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30417689 25 g
30421747 10 g
30428080 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30417689 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29130025G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 198-55-0
Formule moléculaire C20 H12
Poids moléculaire (g/mol) 252.31
Synonyme Perylene, Dibenz[de,kl]anthracene, NSC 6512, peri-Dinaphthalene, α-Perylene
Nom IUPAC Pérylène
SMILES c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
Spécification
Nom chimique ou matériau Perylene
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Poids de la formule 252.0939