Learn More
Perylene, TRC
Code produit 30428080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30428080 5 g
30417689 25 g
30421747 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2913005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 198-55-0
Formule moléculaire C20 H12
Poids moléculaire (g/mol) 252.31
Synonyme Perylene, Dibenz[de,kl]anthracene, NSC 6512, peri-Dinaphthalene, α-Perylene
Nom IUPAC Pérylène
SMILES c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
Specifications
Nom chimique ou matériau Perylene
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Poids de la formule 252.0939