Learn More
Perzinfotel, MedChemExpress
Code produit 16420168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16420168 5 mg
16407708 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16420168 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19168
MedChemExpress Perzinfotel (EAA-090) is a potent, selective, and competitive NMDA receptor antagonist with neuroprotective effects. Perzinfotel (EAA-090) shows high affinity (IC50=30 nM) for the glutamate site.
Perzinfotel (EAA-090) is a potent, selective, and competitive NMDA receptor antagonist with neuroprotective effects. Perzinfotel (EAA-090) shows high affinity (IC50=30 nM) for the glutamate site.
Spécification
Nom chimique ou matériau Perzinfotel
Forme physique Powder
CAS 144912-63-0
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H13N2O5P
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonyme EAA-090
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (80.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.88 mg/mL (22.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2NCCCN1CCP(O)(O)=O)C2=O
Poids moléculaire (g/mol) 260.18
Poids de la formule 260.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research