Learn More
Spectrum Labs™ Modules de filtration PES MicroKos™, stériles
Code produit 12447071
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité
12447071 0,2 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12447071 Fournisseur Spectrum Labs™ Code fournisseur C02P20U05S
Les modules de filtration Spectrum Labs™ PES MicroKos™ stériles sont des filtres à fibres creuses et à usage unique conçus pour la filtration à flux tangentiel.
  • Conçu pour la filtration à flux tangentiel de petits volumes allant de 1 ml à 100 ml
  • Les filtres à fibres creuses et à usage unique MicroKros™ sont le premier dispositif de filtration à flux tangentiel efficace et pratique pour caractériser un procédé de mise à l'échelle ou de filtration de petits volumes en laboratoire.
  • Les filtres MicroKros™ sont disponibles avec les raccords MLL x FLL et 1 longueur effective
Spécification
Matériau PES
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
Comprend Ports d’entrée/de sortie :Raccord Luer-Lock mâle, port latéral :Raccord Luer-Lock femelle
Type Module de filtration à fibres creuses
Longueur (métrique) Longueur totale :23 cm, longueur effective :20cm
Diamètre (métrique) Dia. ext. du boîtier : 4,6 mm
Diamètre (métrique) intérieur D.I. de la fibre : 0,5 mm, D.I. du logement : 3,1 mm, D.I. de l’orifice d’entrée/de retrait : 3 mm, D.I. du port latéral : 4,3 mm