Learn More
Sartorius Cassette de filtration tangentielle PES pour un volume jusqu'à 0,5 L
Code produit 30178726 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Conditionnement:
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO unitSize
30178726 5 kDa 2 pièces
30178738 10 kDa 2 pièces
30178719 30 kDa 2 pièces
30178734 50 kDa 2 pièces
30178728 100 kDa 2 pièces
30178716 300 kDa 2 pièces
30178730 1000 kDa 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30178726 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VFS050P0005IV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.66€
    225.00€ / 2 pièces
    Économisez 32.66€
    12% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cassette de filtration à flux tangentiel prête à l'emploi, fabriquée en PES, pour l'ultrafiltration et la diafiltration de volumes d'échantillons intermédiaires.
  • Raccordez rapidement et en toute sécurité les cassettes à une pompe et à des réservoirs adaptés, dès leur sortie de l'emballage.
  • Sa conception tout-en-un évite le recours à des porte-cassettes et des systèmes TFF coûteux.
  • Le circuit d'écoulement avancé et le dispositif de restriction d'occlusion fixe éliminent l'effort habituellement nécessaire pour la TFF.
  • PES haute performance ou Hydrosart™ RC Les membranes garantissent des récupérations maximales.
  • Améliorez la sécurité pour vous et votre échantillon sans avoir besoin de rincer ni de nettoyer.
  • Les cassettes contiennent de 30 à 60 % de plastique en moins et sont fournies uniquement avec le tube nécessaire.
  • Matériau de la membrane : PES
  • Volume d'alimentation recommandé : 100 à 500 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Format Cassette
À utiliser avec (équipement) Pompe péristaltique
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) PES
MWCO 5 kDa
Volume d’échantillon 0,1 à 0,5 l
Stérilité Non stérile
Type Cassettes TFF
Volume (métrique) 0.5 L